Få mere at vide
Tetrahydro Cortisone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrahydro Cortisone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H32O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h12-15,18,22-23,26H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15+,18-,19+,20+,21+/m1/s1 |
| Formel vægt | 364.225 |
| Procent renhed | >95% |