CAS RN 53-05-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Tetrahydro Cortisone, TRC
CAS: 53-05-4 Molekylær formel: C21 H32 O5 Molekylvægt (g/mol): 364.48 Synonym: 5beta-Tetrahydrocortisone,NSC 76984,THE,Urocortisone,5beta-Pregnane-3alpha,17alpha,21-triol-11,20-dione IUPAC navn: (3R,5R,8S,9S,10S,13S,14S,17R)-3,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,12,14,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-11-one SMIL: C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)CC(=O)[C@H]23