Få mere at vide
Tetrafluorterephthalonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417858
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15417858 25 g 25g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15417858 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61326.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1835-49-0 | C8F4N2 | 200.096 g/mol
Tetrafluorterephthalonitril kan anvendes til syntese af polymerer med indre mikroporøsitet (PIM). Det bruges til at studere ultraviolette (UV)-omlejrede polymerer af PIM-1-membraner til effektiv adskillelse af H2 og CO2.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetrafluorterephthalonitril kan bruges til syntese af polymerer med intrinsisk mikroporøsitet (PIM). Det bruges til at studere ultraviolette (UV)-omlejrede polymerer af PIM-1-membraner til effektiv adskillelse af H2 og CO2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrafluoroterephthalonitrile
CAS 1835-49-0
Smeltepunkt 197 °C til 199 °C
Molekylær formel C8F4N2
MDL nummer MFCD00001776
Mængde 25 g
FN nummer UN3439
Synonym tetrafluoroterephthalonitrile, 2,3,5,6-tetrafluoroterephthalonitrile, diamond 2031, 2,3,5,6-tetrafluoro-1,4-benzenedicarbonitrile, 1,4-benzenedicarbonitrile, 2,3,5,6-tetrafluoro, 1,4-dicyanotetrafluorobenzene, terephthalonitrile, tetrafluoro, perfluoroterephthalonitrile, tetrafluoroterephthalodinitrile, tetrafluorobenzene-1,4-dicarbonitrile
Opløselighedsinformation Opløselig i varm methanol.
InChI nøgle PCRSJGWFEMHHEW-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(#N)C1=C(C(=C(C(=C1F)F)C#N)F)F
IUPAC navn 2,3,5,6-tetrafluorbenzen-1,4-dicarbonitril
Molekylvægt (g/mol) 200.096
PubChem CID 15783
Formel vægt 200.09
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrafluoroterephthalonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrafluorophthalonitrile