Få mere at vide
Tetrafluoroisophthalonitrile, 97%
Artikelnummer. 11497214
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11497214 25 g 25g
11477214 1 g 1g
11487214 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11497214 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21599.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2377-81-3 | C8F4N2 | 200.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2377-81-3
Molekylær formel C8F4N2
Molekylvægt (g/mol) 200.10
MDL nummer MFCD00013290
InChI nøgle WVHMPQKZPHOCRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrafluoroisophthalonitrile, 2,4,5,6-tetrafluoroisophthalonitrile, perfluoroisophthalonitrile, tetrafluorobenzene-1,3-dicarbonitrile, 1,3-benzenedicarbonitrile, 2,4,5,6-tetrafluoro, tetrafluoroisopthalonitrile, m-dicyanotetrafluorobenzene, acmc-209g5p, 1,3-dicyanoperfluorobenzene
PubChem CID 608182
SMIL FC1=C(F)C(C#N)=C(F)C(C#N)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrafluoroisophthalonitrile
Smeltepunkt 76°C to 78°C
Mængde 25 g
FN nummer UN3439
Beilstein 6925899
IUPAC navn tetrafluorbenzen-1,3-dicarbonitril
Formel vægt 200.1
Procent renhed 97%