Få mere at vide
Tetrafluoroboric acid-diethyl ether complex, 50-55% w/w HBF4
Artikelnummer. 11363427
Skift visning
Mængde:
25 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11363427 250 mL 250ml
11353427 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11363427 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 018208.AK
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 67969-82-8 | C4H11BF4O | 161.935 g/mol
Tetrafluorborsyre-diethylether fungerer som en effektiv katalysator, der bruges til forskellige kulhydratbeskyttelsesreaktioner. Det bruges også som katalysator ved fremstilling af 4-fluorpiperidiner ved reaktion mellem aldehyder og N-tosylhomoallylamin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67969-82-8
Molekylær formel C4H11BF4O
Molekylvægt (g/mol) 161.935
MDL nummer MFCD00011345
InChI nøgle XFHGDBFMJCLEOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluoroboric acid diethyl ether complex, tetrafluoroboric acid diethyl ether complex, hbf4.oet2, fluoroboric acid diethylether complex, boron trifluoride diethyl ether hydrofluoride
PubChem CID 11344169
IUPAC navn ethoxyethan; trifluorboran; hydrofluorid
SMIL B(F)(F)F.CCOCC.F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrafluoroboric acid-diethyl ether complex
Farve Farveløs til Orange
Tæthed 1.19 g/mL
Flammepunkt 36°C (97°F)
Lineær formel HBF4·(CH3CH2)2O
Mængde 250 mL
FN nummer UN2920
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,4149
Opløselighedsinformation Reacts in water;Miscible with dichloromethane.
Formel vægt 161.93
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 50 to 55% w/w HBF4
Fysisk form Væske