Få mere at vide
Tetrafluoroborsyre-diethylether-kompleks, 50-55% med HBF4
Artikelnummer. 11353427
Skift visning
Mængde:
25 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11353427 25 mL 25ml
11363427 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353427 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 018208.AC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    513.05 DKK
    429.65 DKK / 25ml
    Spare 83.40 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 67969-82-8 | C4H11BF4O | 161,935 g/mol
Tetrafluorborsyre-diethylether fungerer som en effektiv katalysator, der bruges til forskellige kulhydratbeskyttelsesreaktioner. Det bruges også som katalysator ved fremstilling af 4-fluorpiperidiner ved reaktion mellem aldehyder og N-tosylhomoallylamin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 67969-82-8
Molekylær formel C4H11BF4O
Molekylvægt (g/mol) 161.935
MDL nummer MFCD00011345
InChI nøgle XFHGDBFMJCLEOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluoroboric acid diethyl ether complex, tetrafluoroboric acid diethyl ether complex, hbf4.oet2, fluoroboric acid diethylether complex, boron trifluoride diethyl ether hydrofluoride
PubChem CID 11344169
IUPAC navn ethoxyethan; trifluorboran; hydrofluorid
SMIL B(F)(F)F.CCOCC.F
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tetrafluoroboric acid-diethyl ether complex
Farve Farveløs til Orange
Tæthed 1.19 g/mL
Flammepunkt 36 °C (97 °F)
Lineær formel HBF4·(CH3CH2)2O
Mængde 25 mL
FN nummer UN2920
Følsomhed Fugtfølsom
Merck Index 14,4149
Opløselighedsinformation Reagerer i vand; Blandet med dichlorethan.
Formel vægt 161.93
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 50 to 55% w/w HBF4
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tetrafluoroboric acid-diethyl ether complex
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrafluoroboric acid-diethyl ether