Få mere at vide
Tetraethylenglycol monomethylether, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498876
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11498876 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 11498876 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17021.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23783-42-8 | C9H20O5 | 208.25 g/mol
En meget lille del (mindre end 5%) kan bruges til andre formål, såsom asfalt-anti-stripping-applikationer eller som et kemisk mellemprodukt i andre industrielle processer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser En meget lille del (mindre end 5%) kan
bruges til andre formål, såsom asfalt-anti-stripping-applikationer eller som et kemisk mellemprodukt i andre industrielle processer.
Opløselighed
Vandopløselighed 999.999c.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt forseglet og opbevares køligt, tørt på et godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethyleneglycol monomethyl ether
CAS 23783-42-8
Tæthed 1.07
Kogepunkt 158°C to 160°C (5 mmHg)
Molekylær formel C9H20O5
Brydningsindeks 1.445
MDL nummer MFCD00041756
Mængde 100 g
Synonym 2,5,8,11-tetraoxatridecan-13-ol, tetraethylene glycol monomethyl ether, tetraethyleneglycol monomethyl ether, 3,6,9,12-tetraoxatridecan-1-ol, methyl tetraglycol
Opløselighedsinformation Water solubility 999,999 c.
InChI nøgle ZNYRFEPBTVGZDN-UHFFFAOYSA-N
SMIL COCCOCCOCCOCCO
IUPAC navn 2,5,8,11-tetraoxatridecan-13-ol
Molekylvægt (g/mol) 208.25
PubChem CID 90263
Formel vægt 208.25
Procent renhed 98%