Få mere at vide
Tetraethylenglycol monomethylether, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488876
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11488876 25 g 25g
11478876 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11488876 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17021.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23783-42-8 | C9H20O5 | 208.254 g/mol
En meget lille del (mindre end 5%) kan bruges til andre formål, såsom asfalt-anti-stripping-applikationer eller som et kemisk mellemprodukt i andre industrielle processer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser En meget lille del (mindre end 5%) kan
bruges til andre formål, såsom asfalt-anti-stripping-applikationer eller som et kemisk mellemprodukt i andre industrielle processer.
Opløselighed
Vandopløselighed 999.999c.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt forseglet og opbevares køligt, tørt på et godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23783-42-8
Molekylær formel C9H20O5
Molekylvægt (g/mol) 208.254
MDL nummer MFCD00041756
InChI nøgle ZNYRFEPBTVGZDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5,8,11-tetraoxatridecan-13-ol, tetraethylene glycol monomethyl ether, tetraethyleneglycol monomethyl ether, 3,6,9,12-tetraoxatridecan-1-ol, methyl tetraglycol, tetraethyleneglycol monomethylether, mpeg4-oh, 2-2-2-2-methoxy-ethoxy-ethoxy-ethoxy-ethanol, 2-2-2-2-methoxyethoxy ethoxy ethoxy ethanol, m-peg4-alcohol
PubChem CID 90263
IUPAC navn 2-[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol
SMIL COCCOCCOCCOCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethyleneglycol monomethyl ether
Tæthed 1.07
Kogepunkt 158°C to 160°C (5 mmHg)
Brydningsindeks 1.445
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Water solubility 999,999c.
Formel vægt 208.25
Procent renhed 98%