Få mere at vide
Tetraethylenglycol monomethylether, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10612762 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10612762 5 g Glasflaske 5g
10158230 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10612762 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 420350050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23783-42-8 | C9H20O5 | 208.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23783-42-8
Molekylær formel C9H20O5
Molekylvægt (g/mol) 208.25
MDL nummer MFCD00041756
InChI nøgle ZNYRFEPBTVGZDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5,8,11-tetraoxatridecan-13-ol, tetraethylene glycol monomethyl ether, tetraethyleneglycol monomethyl ether, 3,6,9,12-tetraoxatridecan-1-ol, methyl tetraglycol, tetraethyleneglycol monomethylether, mpeg4-oh, 2-2-2-2-methoxy-ethoxy-ethoxy-ethoxy-ethanol, 2-2-2-2-methoxyethoxy ethoxy ethoxy ethanol, m-peg4-alcohol
PubChem CID 90263
IUPAC navn 2-[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol
SMIL COCCOCCOCCOCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethyleneglycol monomethyl ether
Navn note 98%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9870g/mL
Kogepunkt 158°C to 160°C (5.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3O(CH2CH2O)3CH2CH2OH
Brydningsindeks 1.4440 to 1.446
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.987
Formel vægt 208.25
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske