Få mere at vide
tetraethylenglycol monooctyl ether, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15444879
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15444879 1 g 1g
15454879 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15444879 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62496.03
Request Bulk or Custom Format
Reagens til solubilisering af membranproteiner
Reagens til solubilisering af membranproteiner
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19327-39-0
Molekylær formel C16H34O5
Molekylvægt (g/mol) 306.443
MDL nummer MFCD00043033
InChI nøgle FEOZZFHAVXYAMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,6,9,12-tetraoxaeicosan-1-ol, 3,6,9,12-tetraoxaicosan-1-ol, tetraethylene glycol monooctyl ether, hydroxyethyloxy tri ethyloxy octane, tetraethylene glycol monoctyl ether, c8e, octyltetraglycol, octyltetraethyleneoxide, d06pvf, octyl tetraethylene glycol ether
PubChem CID 5414
ChEBI CHEBI:41323
IUPAC navn 2-[2-[2-(2-octoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol
SMIL CCCCCCCCOCCOCCOCCOCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethylene glycol monooctyl ether
Farve Farveløs
Tæthed 0.969
Lineær formel CH3(CH2)7(OCH2CH2)4OH
Mængde 1 g
Beilstein 1781226
Formel vægt 306.44
Fysisk form Væske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetraethylene glycol monooctyl ether
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,6,9,12-Tetraoxaeicosan-1-ol