Få mere at vide
Tetraethylenglycol dimethylether, 99%
Artikelnummer. 10124000 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10124000 250 g Glasflaske 250g
10439470 1 kg Glasflaske 1kg
11904741 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10124000 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 174112500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    394.00 DKK
    343.65 DKK / 250g
    Spare 50.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 143-24-8 | C10H22O5 | 222,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143-24-8
Molekylær formel C10H22O5
Molekylvægt (g/mol) 222.28
MDL nummer MFCD00008505
InChI nøgle ZUHZGEOKBKGPSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraglyme, tetraethylene glycol dimethyl ether, 2,5,8,11,14-pentaoxapentadecane, dimethoxytetraglycol, glyme 5, ansul ether 181at, dimethoxytetraethylene glycol, nissan uniox mm 200, bis 2-2-methoxyethoxy ethyl ether, methyltetraglyme200
PubChem CID 8925
ChEBI CHEBI:46785
IUPAC navn 1-methoxy-2-[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethan
SMIL COCCOCCOCCOCCOC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethylene glycol dimethyl ether
Surhed 0,015% maksimalt.
Smeltepunkt -30,0 °C
Tæthed 1.0090g/mL
Kogepunkt 275,0 °C til 276,0 °C
Flammepunkt 141 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(OCH2CH2)4OCH3
Brydningsindeks 1,4310 til 1,4330
Mængde 250 g
Beilstein 01,III,2107
Merck Index 15,9353
Specifik vægtfylde 1.009
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: blandet med kulbrinteopløsningsmidler
Viskositet 4,1 mPa (20 °C)
Formel vægt 222.28
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetraethylene glycol dimethyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.