Få mere at vide
Tetraethylenglycoldimethylether, 98+%
Artikelnummer. 11387947
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11387947 1 kg 1kg
11377947 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 020443.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    992.55 DKK
    892.65 DKK / 1kg
    Spare 99.90 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 143-24-8 | C10H22O5 | 222,28 g/mol
Tetraethylenglycoldimethylether bruges i lithium-ion batteriteknologi. Det er forbundet med trifluorethanol og bruges som et arbejdspar til organiske absorptionsvarmepumper. Det fungerer som et opløsningsmiddel til rengøring og affedtning på grund af dets kemiske og termiske stabilitet. Desuden er det egnet opløsningsmiddel til højtemperaturreaktioner på grund af dets høje kogepunkt. Yderligere bruges det til selektiv adsorption af proteiner under fremme af celleadhæsion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143-24-8
Molekylær formel C10H22O5
Molekylvægt (g/mol) 222.28
MDL nummer MFCD00008505
InChI nøgle ZUHZGEOKBKGPSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraglyme, tetraethylene glycol dimethyl ether, 2,5,8,11,14-pentaoxapentadecane, dimethoxytetraglycol, glyme 5, ansul ether 181at, dimethoxytetraethylene glycol, nissan uniox mm 200, bis 2-2-methoxyethoxy ethyl ether, methyltetraglyme200
PubChem CID 8925
ChEBI CHEBI:46785
IUPAC navn 1-methoxy-2-[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethan
SMIL COCCOCCOCCOCCOC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethylene glycol dimethyl ether
Smeltepunkt -30 °C
Tæthed 1.01 g/mL
Kogepunkt 275 °C til 276 °C
Flammepunkt 140 °C (284 °F)
Brydningsindeks 1.433
Mængde 1 kg
Merck Index 14,9208
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 222.28
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Væske