Få mere at vide
Tetraethylene glycol, 99%
Artikelnummer. 11466726
Skift visning
Mængde:
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11466726 2500 mL 2500ml
11456726 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11466726 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23880.0F
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 112-60-7 | C8H18O5 | 194.227 g/mol
Tetraethylenglycol bruges som opløsningsmiddel til at opløse vanduopløselige forbindelser. Det bruges som et nitrocelluloseopløsningsmiddel, et blødgøringsmiddel, et naturgastørremiddel, en hydraulisk væske og i lakker og belægninger. Desuden bruges det til syntese af tetraethylenglycolmethacrylatmonomer. Det fungerer som et kemisk mellemprodukt og fungerer som et opløsningsmiddel til fremstilling af blæk og farvestoffer. Derudover fungerer det som et koblingsmiddel i produktionen af tekstilsmøremidler og formuleringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetraethylenglycol bruges som opløsningsmiddel til at opløse vanduopløselige forbindelser. Det bruges som et nitrocelluloseopløsningsmiddel, et blødgøringsmiddel, et naturgastørremiddel, en hydraulisk væske og i lakker og belægninger. Desuden bruges det til syntese af tetraethylenglycolmethacrylatmonomer. Det fungerer som et kemisk mellemprodukt og fungerer som et opløsningsmiddel til fremstilling af blæk og farvestoffer. Derudover fungerer det som et koblingsmiddel i produktionen af tekstilsmøremidler og formuleringer.
Opløselighed
Blandbar med vand, ethanol, acetone, eddikesyre, glycerin, pyridin, aldehyder, carbontetrachlorid og diethylether. Ikke blandbar med olie, benzen, toluen, fedt og alifatiske kulbrinter.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-60-7
Molekylær formel C8H18O5
Molekylvægt (g/mol) 194.227
MDL nummer MFCD00002879
InChI nøgle UWHCKJMYHZGTIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethylene glycol, tetraglycol, 2,2'-oxybis ethane-2,1-diyl bis oxy diethanol, hi-dry, carbitol, diethyl, 3,6,9-trioxaundecane-1,11-diol, bis 2-2-hydroxyethoxy ethyl ether, ethanol, 2,2'-oxybis 2,1-ethanediyloxy bis, tetra ethylene glycol, hsdb 843
PubChem CID 8200
ChEBI CHEBI:44920
IUPAC navn 2-[2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol
SMIL C(COCCOCCOCCO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethylene glycol
Smeltepunkt -4°C
Tæthed 1.125
pH 8.5
Kogepunkt 313°C to 314°C
Flammepunkt 193°C (379°F)
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.459
Mængde 2500 mL
Beilstein 1634320
Opløselighedsinformation Miscible with water,ethanol,acetone,acetic acid,glycerin,pyridine,aldehydes,carbon tetrachloride and diethyl ether. Immiscible with oil,benzene,toluene,fat and aliphatic hydrocarbons.
Formel vægt 194.23
Procent renhed 99%