Få mere at vide
Tetraethylenglycol, 99,5 %
Artikelnummer. 11994731 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11994731 10 L Plast tromle 10 L
10457730 1 L Glasflaske 1 L
10183331 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11994731 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 149590100
 Begrænset vare
På lager
CAS: 112-60-7 | C8H18O5 | 194,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-60-7
Molekylær formel C8H18O5
Molekylvægt (g/mol) 194.23
InChI nøgle UWHCKJMYHZGTIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethylene glycol, tetraglycol, 2,2'-oxybis ethane-2,1-diyl bis oxy diethanol, hi-dry, carbitol, diethyl, 3,6,9-trioxaundecane-1,11-diol, bis 2-2-hydroxyethoxy ethyl ether, ethanol, 2,2'-oxybis 2,1-ethanediyloxy bis, tetra ethylene glycol, hsdb 843
PubChem CID 8200
ChEBI CHEBI:44920
IUPAC navn 2-[2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol
SMIL C(COCCOCCOCCO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethylene glycol
Smeltepunkt -4.1 °C
Farve Gul
Tæthed 1.1200g/mL
Kogepunkt 324,0 °C til 330,0 °C
Flammepunkt 176 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99,4% min. (GC)
Emballage Plast tromle
Lineær formel O(CH2CH2OCH2CH2OH)2
Brydningsindeks 1,4580 til 1,4600
Mængde 10 L
Beilstein 01,468
Specifik vægtfylde 1.12
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: uopløselige i benzen og toluen, praktisk talt uopløselige i diethylether
Viskositet 44,9 mPa (25 °C)
Formel vægt 194.23
Procent renhed 99.5%
Fysisk form Væske