Få mere at vide
Tetraethylorthocarbonat, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453428
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11453428 25 g 25g
11443428 5 g 5g
11463428 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453428 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17835.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 78-09-1 | C9H20O4 | 192.26 g/mol
Tetraethylorthocarbonat anvendes til syntese af kemokinreceptor-5-hæmmere mod HIV-1, benzobisoxazoler og til fremstilling af organiske halvledere. Det anvendes også i syntesen af 2,7-dimethylen-1,4,6,9-tetraoxaspiro[4,4]nonan og i syntesen af tværbundne poly(orthocarbonater) anvendt som absorberende organisk opløsningsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetraethylorthocarbonat anvendes til syntese af kemokinreceptor-5-hæmmere mod HIV-1, benzobisoxazoler og til fremstilling af organiske halvledere. Det anvendes også i syntesen af 2,7-dimethylen-1,4,6,9-tetraoxaspiro[4,4]nonan og i syntesen af tværbundne poly(orthocarbonater) anvendt som absorberende organisk opløsningsmiddel.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Kontakt med vand frigiver en brandfarlig alkohol. Opløselig i chloroform og methanol.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Holdes væk fra antændelseskilder. Opbevares under inert atmosfære og nedkølet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-09-1
Molekylær formel C9H20O4
Molekylvægt (g/mol) 192.26
MDL nummer MFCD00009221
InChI nøgle CWLNAJYDRSIKJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethyl orthocarbonate, tetraethoxymethane, triethoxymethoxy ethane, tetraethylorthocarbonate, ethane, 1,1',1,1'-methanetetrayltetrakis oxy tetrakis, orthocarbonic acid, tetraethyl ester, tetraethyi orthocarbonate, tetra ethyl orthocarbonate, 1-triethoxymethoxy ethane
PubChem CID 66213
IUPAC navn triethoxymethoxyethan
SMIL CCOC(OCC)(OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethyl orthocarbonate
Tæthed 0.917
Kogepunkt 158°C to 161°C
Flammepunkt 52°C (125°F)
Brydningsindeks 1.393
Mængde 25 g
FN nummer UN3272
Beilstein 1747401
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Contact with water releases a flammable alcohol. Soluble in chloroform and methanol.
Formel vægt 192.26
Procent renhed ≥98%