Få mere at vide
Tetracycline hydrochloride, 96%, Thermo Scientific™
Tetracycline hydrochloride, CAS # 64-75-5, is a wide-spectrum antibiotic that targets both gram-negative and gram-positive bacteria.
400.75 DKK - 1175.65 DKK
Kemiske identifikatorer
| CAS | 64-75-5 |
|---|---|
| Molekylær formel | C22H25ClN2O8 |
| Molekylvægt (g/mol) | 480.898 |
| MDL nummer | MFCD00078142 |
| InChI nøgle | HTXDZWDXSWLLLW-FMZCEJRJSA-N |
| PubChem CID | 129628373 |
| IUPAC navn | (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(dimethylamino)-3,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride |
| SMIL | CC1(C2CC3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O.Cl |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
11479367
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21408.14 |
25g |
400.75 DKK
25g |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
11489367
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21408.22 |
100g |
1305.99 DKK 1175.65 DKK / 100g Spare 130.34 DKK 9% Slukket |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiske identifikatorer
| 64-75-5 | |
| 480.898 | |
| HTXDZWDXSWLLLW-FMZCEJRJSA-N | |
| (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(dimethylamino)-3,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride |
| C22H25ClN2O8 | |
| MFCD00078142 | |
| 129628373 | |
| CC1(C2CC3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O.Cl |
Tekniske data
| Tetracycline hydrochloride | |
| 0.98 | |
| C22H25ClN2O8 | |
| 14,9196 | |
| HTXDZWDXSWLLLW-FMZCEJRJSA-N | |
| (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(dimethylamino)-3,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride | |
| 129628373 | |
| 96% |
| 64-75-5 | |
| Air and light sensitive | |
| MFCD00078142 | |
| Soluble in water,dimethyl sulfoxide,methanol and ethanol. Insoluble in ether and hydrocarbons. | |
| CC1(C2CC3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O.Cl | |
| 480.898 | |
| 480.91 |
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H361-H319
P201-P202-P261-P264b-P271-P280i-P281-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P501c
H319-H361d
missing translation for 'einecsNumber' : 200-593-8
missing translation for 'rtecsNumber' : QI9100000
missing translation for 'tsca' : Yes
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures; Store under Nitrogen
- Tetracycline hydrochloride
Signalord
- Advarsel
Farekategori
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Contain: Tetracycline hydrochloride