Få mere at vide
Tetracyclinhydrochlorid, 96%
Beskrivelse
Tetracyclinhydrochlorid bruges til at inducere apoptose i osteoklaster. Det bruges til behandling af akne og andre hudinfektioner, luftvejsinfektioner som lungebetændelse, genitale infektioner, urinvejsinfektioner, leptospirose, helicobacter pylori, taksoplasmose, mycoplasma, psittakose til hunde og katte. Det virker også mere effektivt hos dyr med flåtbårne infektioner. Det er også nyttigt i cellekulturapplikationer.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Generel beskrivelse
- Tetracyclinhydrochlorid er hydrochloridsaltet i antibiotikumet tetracyclin
- Tetracyclin blokerer aminoacyl-tRNA-bindingen under bakteriel proteinsyntese
- Tetracyclin er et bredspektret naftalen-antibiotikum, der hæmmer væksten af både grampositive og gramnegative bakterier
Applikationer
- Tetracyclin kan bruges som selektionsmiddel i cellekultur
- Det kan også bruges til at aktivere inducerbar genekspression i konstruerede celler
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetracycline hydrochloride |
| Type | Tetracyclinhydrochlorid |
| Smeltepunkt | 220 °C til 223 °C |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 0.98 |
| Optisk rotation | −247° (c=1, 0,1 M HCl) |
| Følsomhed | Luft- og lysfølsomhed |
| Merck Index | 14,9196 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, dimethylsulfoxid, methanol og ethanol. Uopløselig i æter og kulbrinter. |
| Formel vægt | 480.91 |
| Vis mere |