Få mere at vide
Tetrabutylammonium Fluoride Hydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrabutylammonium Fluoride Hydrate |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H36N.FH.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;/h5-16H2,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1 |
| Formel vægt | 279.2937 |