accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNCH3H3CH3CH2OHF

CAS RN 22206-57-1

IUPAC Navn: tetrabutylazanium hydrate hydrofluoride
Synonymer: tetrabutylammonium ion hydrate hydrofluoride
Molekylvægt (g/mol): 280.49
Molekylformel: C16H39FNO
InChi Key: UQCWXKSHRQJGPH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O.F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater