Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tetrabromphenolphtalein ethylester, ren
Artikelnummer. 10289600 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10289600 1 g Glasflaske 1g
10108090 5 g Glasflaske 5g
10379103 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10289600 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 420070010
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 1176-74-5 | C22H14Br4O4 | 661,96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1176-74-5
Molekylær formel C22H14Br4O4
Molekylvægt (g/mol) 661.96
MDL nummer MFCD00066387
InChI nøgle SQFXATUXPUCFFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabromophenolphthalein ethyl ester, 3',3,5',5-tetrabromophenolphthalein ethyl ester, ethyl tetrabromophenolphthalein, unii-6d91ns781o, ethyl 2-3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl 3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene methyl benzoate, 3 inverted exclamation marka,3 inverted exclamation marka,5 inverted exclamation marka,5 inverted exclamation marka-tetrabromophenolphthalein ethyl ester, benzoic acid, 2-3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl 3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene methyl-, ethyl ester, benzoic acid,2-3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl 3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene methyl-,ethyl ester, ethyl 2-3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl 3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene methyl benzoate
PubChem CID 92873
IUPAC navn ethyl-2-[(3,5-dibrom-4-hydroxyphenyl)-(3,5-dibrom-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]benzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)Br)Br)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabromophenolphthalein ethyl ester
Smeltepunkt 208,0 °C til 211,0 °C
Farve Rød til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Merck Index 15, 9331
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ubetydelig.
Spektrofotometri 80,0% min.
Formel vægt 661.96
Grad Ren
Fysisk form Pulver