Få mere at vide
Tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium salt
Artikelnummer. 11353306
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11353306 5 g 5g
11343306 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353306 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12674.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 62637-91-6 | C22H13Br4KO4 | 700.06 g/mol
Tetrabromphenolphthalein ethylester kaliumsalt bruges som reagens til påvisning af proteiner og som indikator for ion-par ekstraktion titrering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Tetrabromphenolphthalein ethylester kaliumsalt bruges som reagens til
påvisning af proteiner og som indikator for ion-par ekstraktion titrering.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62637-91-6
Molekylær formel C22H13Br4KO4
Molekylvægt (g/mol) 700.06
MDL nummer MFCD00011662
InChI nøgle WCIQBKUTYDIBJC-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium tetrabromophenolphthalein ethyl ester, tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium salt, potassium 2,6-dibromo-4-3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene 2-ethoxycarbonyl phenyl methyl phenolate, potassium 2,6-dibromo-4-3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene 2-ethoxycarbonyl phenyl methyl benzenolate, dj-2, benzoic acid, 2-3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl 3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene methyl-, ethyl ester, potassium salt, benzoic acid, 2-3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl 3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene methyl-, ethyl ester, potassium salt 1:1, tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium, 3',3,5',5-tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium salt
PubChem CID 23689366
IUPAC navn kalium;2,6-dibrom-4-[(3,5-dibrom-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)-(2-ethoxycarbonylphenyl)methyl]phenolat
SMIL [K+].CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(C1=CC(Br)=C([O-])C(Br)=C1)=C1C=C(Br)C(=O)C(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium salt
Smeltepunkt ∽273°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 3848263
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 700.06