Få mere at vide
Tetrabromobisphenol S, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrabromobisphenol S |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H6Br4O4S/c13-7-1-5(2-8(14)11(7)17)21(19,20)6-3-9(15)12(18)10(16)4-6/h1-4,17-18H |
| Formel vægt | 561.672 |