Få mere at vide
Tetrabromobisphenol A Dimethyl Ether, TRC
Artikelnummer. 30421324
Skift visning
Mængde:
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30421324 250 mg -
30421161 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30421324 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT291310250MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37853-61-5
Molekylær formel C17 H16 Br4 O2
Molekylvægt (g/mol) 571.92
Synonym Tetrabromobisphenol A-dimethyl Ether, Benzene, 1,1'-(1-methylethylidene)bis[3,5-dibromo-4-methoxy-, 1,1'-(1-Methylethylidene)bis[3,5-dibromo-4-methoxybenzene], 2,2-Bis(3,5-dibromo-4-methoxyphenyl)propane, Tetrabromobisphenol A dimethyl ether, Tetrabromobisphenol A methyl ether
IUPAC navn 1,3-dibromo-5-[2-(3,5-dibromo-4-methoxyphenyl)propan-2-yl]-2-methoxybenzene
SMIL COc1c(Br)cc(cc1Br)C(C)(C)c2cc(Br)c(OC)c(Br)c2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrabromobisphenol A Dimethyl Ether
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C17H16Br4O2/c1-17(2,9-5-11(18)15(22-3)12(19)6-9)10-7-13(20)16(23-4)14(21)8-10/h5-8H,1-4H3
Formel vægt 567.7884