Få mere at vide
Tetra-n-propoxysilane, 97%
Artikelnummer. 11389295
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11389295 25 g 25g
11399295 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389295 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16644.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 682-01-9 | C12H28O4Si | 264.437 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 682-01-9
Molekylær formel C12H28O4Si
Molekylvægt (g/mol) 264.437
MDL nummer MFCD00009364
InChI nøgle ZQZCOBSUOFHDEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrapropoxysilane, tetrapropyl orthosilicate, tetra-n-propoxysilane, propyl orthosilicate, silicic acid h4sio4 , tetrapropyl ester, unii-4pe821g3gh, tetra-n-propyl orthosilicate, propyl silicate, dynasil p, tetrapropoxy silane
PubChem CID 69627
IUPAC navn tetrapropylsilikat
SMIL CCCO[Si](OCCC)(OCCC)OCCC
Tekniske data
Kogepunkt 224°C to 225°C (94°C (5mmHg))
Kemisk navn eller materiale Tetra-n-propoxysilane
Mængde 25 g
Lineær formel (CH3CH2CH2O)4Si
Beilstein 1706115
Flammepunkt 95°C (203°F)
Formel vægt 264.44
Procent renhed 97%
Brydningsindeks 1.401
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.916