accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COSiOCH3OH3COH3C

CAS RN 682-01-9

IUPAC Navn: tetrapropyl silicate
Synonymer: tetrapropoxy silane
Molekylvægt (g/mol): 264.44
Molekylformel: C12H28O4Si
InChi Key: ZQZCOBSUOFHDEE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCO[Si](OCCC)(OCCC)OCCC
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater