Få mere at vide
TES-1025, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495316
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16495316 100 mg
16484428 10 mg
16483076 25 mg
16430747 50 mg
16417157 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16495316 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111365
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress TES-1025 is a potent and selective human α-amino-β-carboxymuconate-ε-semialdehyde decarboxylase (ACMSD) inhibitor with an IC50 of 13 nM.
TES-1025 is a potent and selective human α-amino-β-carboxymuconate-ε-semialdehyde decarboxylase (ACMSD) inhibitor with an IC50 of 13 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TES-1025
CAS 1883602-21-8
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H13N3O3S2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (260.80 mM; Need warming)
SMIL O=C1C(C#N)=C(C2=CC=CS2)N=C(SCC3=CC=CC(CC(O)=O)=C3)N1
Molekylvægt (g/mol) 383.44
Formel vægt 383.44
Procent renhed 95.11%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism