Få mere at vide
Terutroban, MedChemExpress
Artikelnummer. 16437248
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16437248 10 mg
16403267 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16437248 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16991
MedChemExpress Terutroban is a thromboxane-prostaglandin receptor antagonist.
Terutroban is a thromboxane-prostaglandin receptor antagonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terutroban
CAS 165538-40-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H22ClNO4S
Mængde 10 mg
Synonym S-18886
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 22 mg/mL (53.93 mM)
SMIL O=C(O)CCC1=C2CC[C@@H](NS(=O)(C3=CC=C(Cl)C=C3)=O)CC2=CC=C1C
Molekylvægt (g/mol) 407.91
Formel vægt 407.91
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation