Få mere at vide
tert-Nitrobutane, 98+%
Artikelnummer. 11444157
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444157 5 g 5g
11454157 25 g 25g
11464157 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444157 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19608.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 594-70-7 | C4H9NO2 | 103.121 g/mol
Det bruges i den cykliske voltammetriske undersøgelse af tert-nitrobutan-reduktion i acetonitril ved kviksølv- og platinelektroder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges i den cykliske voltammetriske undersøgelse af tert-nitrobutan-reduktion i
acetonitril ved kviksølv- og platinelektroder.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler og stærke baser. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 594-70-7
Molekylær formel C4H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 103.121
MDL nummer MFCD00007393
InChI nøgle AIMREYQYBFBEGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym propane, 2-methyl-2-nitro, trimethylnitromethane, 2-nitroisobutane, 2-nitro-2-methylpropane, tert-nitrobutane, 1,1-dimethyl-1-nitroethane, nitro-tert-butane, 2-methyl-2-nitro-propane, unii-9dkh5l679z, ccris 5044
PubChem CID 11672
IUPAC navn 2-methyl-2-nitropropan
SMIL CC(C)(C)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Nitrobutane
Smeltepunkt 27°C to 31°C
Tæthed 0.95
Kogepunkt 126°C to 127°C
Flammepunkt 19°C (66°F)
Brydningsindeks 1.4
Mængde 5 g
FN nummer UN1325
Beilstein 1744184
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 103.12
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Nitrobutane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-methyl-2-nitropropane