Få mere at vide
tert-Butyl propargyl ether, 98%
Artikelnummer. 15420348
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15420348 100 g 100g
15400348 5 g 5g
15410348 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15420348 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53480.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16314-18-4 | C7H12O | 112.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16314-18-4
Molekylær formel C7H12O
Molekylvægt (g/mol) 112.17
MDL nummer MFCD07368651
InChI nøgle QIGSPXPODKLGRK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7172302
IUPAC navn 2-methyl-2-prop-2-ynoxypropan
SMIL CC(C)(C)OCC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl propargyl ether
Tæthed 0.835
Kogepunkt 119°C
Flammepunkt 20°C (68°F)
Lineær formel HC≡CCH2OC(CH3)3
Brydningsindeks 1.418
Mængde 100 g
FN nummer UN1993
Synonym tert-butyl propargyl ether, 3-tert-butoxy prop-1-yne, 1-propyne,3-1,1-dimethylethoxy, 1-propyne, 3-1,1-dimethylethoxy, 3-tert-butoxyprop-1-yne, 3-tert-butyloxy-1-propyne, tert-butylpropargylether
Formel vægt 112.17
Procent renhed 98%