Få mere at vide
tert-Butyl propargyl ether, 97%
Artikelnummer. 10679204 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10679204 1 g Glasflaske 1g
10538663 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10679204 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 380910010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16314-18-4 | C7H12O | 112.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16314-18-4
Molekylær formel C7H12O
Molekylvægt (g/mol) 112.17
MDL nummer MFCD07368651
InChI nøgle QIGSPXPODKLGRK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7172302
SMIL CC(C)(C)OCC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl propargyl ether
Farve Gul
Tæthed 0.8350g/mL
Kogepunkt 119°C
Flammepunkt 20°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH∽CCH2OC(CH3)3
Brydningsindeks 1.4170 to 1.419
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.835
Synonym tert-butyl propargyl ether, 3-tert-butoxy prop-1-yne, 1-propyne,3-1,1-dimethylethoxy, 1-propyne, 3-1,1-dimethylethoxy, 3-tert-butoxyprop-1-yne, 3-tert-butyloxy-1-propyne, tert-butylpropargylether
IUPAC navn 2-methyl-2-prop-2-ynoxypropan
Formel vægt 112.17
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl propargyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.