Få mere at vide
tert-Butyl phenyl carbonate, 97%
Artikelnummer. 15477368
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15477368 25 g 25g
15487368 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15477368 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60867.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6627-89-0 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
tert-butylphenylcarbonat anvendes til bestemmelse af oktanol-vand-fordelingskoefficienter ved mikroemulsions elektrokinetisk kromatografi. Det bruges også til syntese af 2-nitroindoler og som et reagens til mono-Boc beskyttelse afα ,ω -diaminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
tert-butylphenylcarbonat anvendes til bestemmelse af oktanol-vand-fordelingskoefficienter ved mikroemulsions elektrokinetisk kromatografi. Det bruges også til syntese af 2-nitroindoler og som et reagens til mono-Boc beskyttelse afα ,ω-diaminer.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares på køl. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6627-89-0
Molekylær formel C11H14O3
Molekylvægt (g/mol) 194.23
MDL nummer MFCD00008804
InChI nøgle UXWVQHXKKOGTSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym t-butyl phenyl carbonate, tert-butylphenylcarbonate, 2-methyl-2-propanyl phenyl carbonate, carbonic acid, 1,1-dimethylethyl phenyl ester, pubchem13300, acmc-209nuo, phenyl t-butyl carbonate, uxwvqhxkkogtsy-uhfffaoysa, tert-butyl phenyl carbonate, carbonic acid tert-butylphenyl ester
PubChem CID 81113
IUPAC navn tert-butylphenylcarbonat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)OC1=CC=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl phenyl carbonate
Tæthed 1.05
Kogepunkt 83°C
Flammepunkt 101°C (214°F)
Lineær formel (CH3)3COCOOC6H5
Mængde 25 g
Beilstein 2361602
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 194.23
Procent renhed 98%