Få mere at vide
tert-Butylperoxybenzoat, 98%
Artikelnummer. 11463950
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11463950 25 g 25g
11443617 100 g 100g
11453617 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463950 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17373.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 614-45-9 | C11H14O3 | 194,23 g/mol
tert-butylperoxybenzoat blev anvendt som polymerisations- og tværbindingskatalysator. Det blev også anvendt som initiator under podning af 2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy (TEMPO)-4-oxyacetamido-(3-propyltriethoxysilan) til poly(ethylenco-octen) og til fremstilling af konforme poly(cyclohexylmethacrylat) tynde film via initieret kemisk dampaflejring.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
tert-butylperoxybenzoat blev anvendt som polymerisations- og tværbindingskatalysator. Det blev også anvendt som initiator under podning af 2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy (TEMPO)-4-oxyacetamido-(3-propyltriethoxysilan) til poly(ethylenco-octen) og til fremstilling af konforme poly(cyclohexylmethacrylat) tynde film via initieret kemisk dampaflejring.
Opløselighed
Opløselig i ether, alkohol, ester og ketoner. Uopløseligt i vand.
Noter
Opbevares og transporteres som en blanding med inerte faste stoffer og som opløsningsmiddelopslæmning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 614-45-9
Molekylær formel C11H14O3
Molekylvægt (g/mol) 194.23
MDL nummer MFCD00008802
InChI nøgle GJBRNHKUVLOCEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl peroxybenzoate, tert-butyl perbenzoate, t-butyl perbenzoate, chaloxyd tbpb, perbutyl z, esperox 10, novox, trigonox c, tert-butyl peroxy benzoate, terc.butylperbenzoan
PubChem CID 11966
IUPAC navn tert-butylbenzencarboperoxoat
SMIL CC(C)(C)OOC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl peroxybenzoate
Smeltepunkt 6 °C til 8 °C
Tæthed 1.042
Kogepunkt 75 °C til 76 °C (0,2 mmHg)
Flammepunkt 93 °C (199 °F)
Lugt Fedt
Brydningsindeks 1.499
Mængde 25 g
FN nummer UN3103
Beilstein 1342734
Opløselighedsinformation Opløseligt i ether, alkohol, ester og ketoner. Uopløselig i vand.
Formel vægt 194.23
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl peroxybenzoate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Organisk peroxid Type C & D
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H242-Brandfare ved opvarmning.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P411-Opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger °C/°F.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl peroxybenzoate