Få mere at vide
tert-Butylperoxybenzoat, 98%
Beskrivelse
tert-butylperoxybenzoat blev anvendt som polymerisations- og tværbindingskatalysator. Det blev også anvendt som initiator under podning af 2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy (TEMPO)-4-oxyacetamido-(3-propyltriethoxysilan) til poly(ethylenco-octen) og til fremstilling af konforme poly(cyclohexylmethacrylat) tynde film via initieret kemisk dampaflejring.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
tert-butylperoxybenzoat blev anvendt som polymerisations- og tværbindingskatalysator. Det blev også anvendt som initiator under podning af 2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy (TEMPO)-4-oxyacetamido-(3-propyltriethoxysilan) til poly(ethylenco-octen) og til fremstilling af konforme poly(cyclohexylmethacrylat) tynde film via initieret kemisk dampaflejring.
Opløselighed
Opløselig i ether, alkohol, ester og ketoner. Uopløseligt i vand.
Noter
Opbevares og transporteres som en blanding med inerte faste stoffer og som opløsningsmiddelopslæmning.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl peroxybenzoate |
| Smeltepunkt | 6 °C til 8 °C |
| Tæthed | 1.042 |
| Kogepunkt | 75 °C til 76 °C (0,2 mmHg) |
| Flammepunkt | 93 °C (199 °F) |
| Lugt | Fedt |
| Brydningsindeks | 1.499 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3103 |
| Beilstein | 1342734 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- tert-Butyl peroxybenzoate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Organisk peroxid Type C & D
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H242-Brandfare ved opvarmning.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H332-Farlig ved indånding.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P411-Opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger °C/°F.
- MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl peroxybenzoate