Få mere at vide
tert-Butylperoxybenzoat, 98%
Artikelnummer. 10636572 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10636572 250 g Plastflaske 250g
10381424 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10636572 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 170142500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    380.60 DKK
    342.65 DKK / 250g
    Spare 37.95 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 614-45-9 | C11H14O3 | 194,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Radikale initiativtagere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 614-45-9
Molekylvægt (g/mol) 194.23
MDL nummer MFCD00008802
InChI nøgle GJBRNHKUVLOCEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl peroxybenzoate, tert-butyl perbenzoate, t-butyl perbenzoate, chaloxyd tbpb, perbutyl z, esperox 10, novox, trigonox c, tert-butyl peroxy benzoate, terc.butylperbenzoan
PubChem CID 11966
IUPAC navn tert-butylbenzencarboperoxoat
SMIL CC(C)(C)OOC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl peroxybenzoate
Navn note 98%
Smeltepunkt 8,0 °C
Farve Gul
Tæthed 1.0400g/mL
Kogepunkt 75,0 °C til 76,0 °C (0,2 mmHg)
Flammepunkt 93 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C11H14O3
Lineær formel C6H5CO2OC(CH3)3
Brydningsindeks 1,4980 til 1,5000
Mængde 250 g
Beilstein 09, IV, 715
Fieser 01,98; 02,54; 04,66; 07,49; 09,90; 13,58
Specifik vægtfylde 1.04
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ublandbar. Andre opløseligheder: opløselige i alkoholer, estere, ætere og ketoner
Viskositet 6 mPa (20 °C)
Formel vægt 194.23
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl peroxybenzoate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Organisk peroxid Type C & D
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H242-Brandfare ved opvarmning.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.