Få mere at vide
tert-butyl N-(4-formylbenzyl)carbamat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10682015
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10682015 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10563003 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10082504 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10682015 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07448CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 156866-52-3
Molekylær formel C13H17NO3
Molekylvægt (g/mol) 235.283
InChI nøgle HRJJBEIFHFVBRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-formylbenzylcarbamate, tert-butyl n-4-formylbenzyl carbamate, tert-butyl n-4-formylphenyl methyl carbamate, tert-butyln-4-formylbenzyl carbamate, tert-butyl 4-formylbenzyl carbamate, tert-butyln-4-formylphenyl methyl carbamate, n-boc-4-aminomethylbenzaldehyde, tert-butyl n-4 formylbenzyl carbamate, 4-aminomethyl benzaldehyde,n-boc protected, 4-formyl-benzyl-carbamic acid t-butyl ester
PubChem CID 2794832
IUPAC navn tert-butyl-N-[(4-formylphenyl)methyl]carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=C(C=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl N-(4-formylbenzyl)carbamate
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 235.28
Procent renhed 97%