Få mere at vide
tert-butyl N-(4-formylbenzyl)carbamat, 97 %, Thermo Scientific™
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl N-(4-formylbenzyl)carbamate |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 235.28 |
| Procent renhed | 97% |