Få mere at vide
tert-butyl N-[4-(aminomethyl)phenyl]carbamat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10645155
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10645155 10 g 10g
10136942 250 mg 250mg
10390773 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10645155 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO01028EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 220298-96-4
Molekylær formel C12H18N2O2
Molekylvægt (g/mol) 222.29
MDL nummer MFCD02183573
InChI nøgle URXUHALBOWYXJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl n-4-aminomethyl phenyl carbamate, 4-aminomethyl-1-n-boc-aniline, tert-butyl 4-aminomethyl phenyl carbamate, 4-boc-amino benzylamine, 4-aminomethy-1-n-boc-aniline, 4-n-boc-amino benzylamine, 4-tert-butoxycarbonylamino benzylamine, 4-aminomethyl-n-boc-aniline, tert-butyl-n-4-aminomethyl phenyl carbamate
PubChem CID 2794659
IUPAC navn tert-butyl-N-[4-(aminomethyl)phenyl]carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(CN)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl N-[4-(aminomethyl)phenyl]carbamate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 95%
Mængde 10 g
Formel vægt 222.29
Procent renhed 97%