Få mere at vide
tert-butyl N-(3-formylbenzyl)carbamat, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10503073
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10503073 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10310893 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10265334 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10503073 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07494DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 170853-04-0
Molekylær formel C13H17NO3
Molekylvægt (g/mol) 235.283
InChI nøgle JORXNWZTJLYRQA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794834
IUPAC navn tert-butyl-N-[(3-formylphenyl)methyl]carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=CC(=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl 3-formylbenzylcarbamate
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym tert-butyl 3-formylbenzylcarbamate, tert-butyl n-3-formylphenyl methyl carbamate, tert-butyl 3-formylbenzyl carbamate, 3-aminomethyl benzaldehyde, n-boc protected, 3-formylbenzylamine, n-boc protected, tert-butyl n-3 formylbenzyl carbamate, tert-butyl n-3-formylbenzyl carbamate, tert-butyl3-formylbenzylcarbamate, 3-formylbenzyl carbamic acid tert-butyl ester, 3-formyl-benzyl-carbamic acid tert-butyl ester
Formel vægt 235.28
Procent renhed 90%