Få mere at vide
tert-butyl N-{2-[2-amino-4-(trifluormethyl)anilino]ethyl}carbamat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10502282
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10502282 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10502282 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. AW00453DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl N-{2-[2-amino-4-(trifluoromethyl)anilino]ethyl}carbamate
CAS 215655-42-8
CAS min % 94.5
CAS Max % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Molekylær formel C14H20F3N3O2
Lineær formel CF3C6H3(NH2)NH(CH2)2NHC(O)OC(CH3)3
MDL nummer MFCD00728760
Mængde 1 g
Synonym tert-butyl n-2-2-amino-4-trifluoromethyl anilino ethyl carbamate, tert-butyl n-2-2-amino-4-trifluoromethyl phenyl amino ethyl carbamate, tert-butyl 2-2-amino-4-trifluoromethyl phenyl amino ethylcarbamate, tert-butyl-n-2-2-amino-4-trifluoromethyl anilino ethyl carbamate, n-2-2-amino-4-trifluoromethyl phenyl amino ethyl tert-butoxy carboxamide, maybridge1_000225, tert-butyl 2-2-amino-4-trifluoromethyl anilino ethyl carbamate, t-butyl n-2-2-amino-4-trifluoromethyl anilino ethylcarbamate
InChI nøgle LBPALYCQELHDIC-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCCNC1=C(C=C(C=C1)C(F)(F)F)N
IUPAC navn tert-butyl N-[2-[2-amino-4-(trifluormethyl)anilino]ethyl]carbamat
Molekylvægt (g/mol) 319.328
PubChem CID 2773437
Formel vægt 319.33
Procent renhed 95%