Få mere at vide
tert.-Butylmethylmalonat, 95%
Artikelnummer. 10567011 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10567011 5 mL Glasflaske 5ml
10249253 1 mL Glasflaske 1ml
10783065 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10567011 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 339390050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-07-2026
CAS: 42726-73-8 | C8H14O4 | 174,2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42726-73-8
Molekylær formel C8H14O4
Molekylvægt (g/mol) 174.2
MDL nummer MFCD00042856
InChI nøgle XPSYZCWYRWHVCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl methyl malonate, t-butyl methyl malonate, 1-tert-butyl 3-methyl propanedioate, acmc-20ajkv, tert-butyl methylmalote, pubchem20476, methyl tert-butyl malonate, ksc493c8h, tert-butyl methyl malonaoate
PubChem CID 2733872
IUPAC navn 3-O-tert-butyl-1-O-methylpropandioat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert.-Butyl methyl malonate
Smeltepunkt -10°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0300g/mL
Kogepunkt 80°C (11.0 mmHg)
Flammepunkt 79°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H3COOCCH2COOC(CH3)3
Brydningsindeks 1.4140 to 1.417
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 1.03
Formel vægt 174.2
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske