Få mere at vide
tert-Butyl Methyl-d3 Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl Methyl-d3 Ether |
| CAS | 29366-08-3 |
| Molekylær formel | C5 D3 H9 O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Methyl-tert-Butyl Ether D3, Ether, tert-butyl methyl-d3 (8CI), 2-(Methoxy-d3)-2-methylpropane, Methyl-d3 tert-butyl ether |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3/i4D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | 2-methyl-2-(trideuteriomethoxy)propane |
| Molekylvægt (g/mol) | 91.167 |
| Formel vægt | 91.108 |