Få mere at vide
tert-Butyl Methyl-d3 Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl Methyl-d3 Ether |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3/i4D3 |
| Formel vægt | 91.108 |