Få mere at vide
tert-Butyl Isopropyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl Isopropyl Ether |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16O/c1-6(2)8-7(3,4)5/h6H,1-5H3 |
| Formel vægt | 116.1201 |