Få mere at vide
tert-butylhydrogenphthalat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358215
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11358215 5 g 5g
11368215 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358215 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08534.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 33693-84-4 | C12H14O4 | 222.24 g/mol
Det finder sin anvendelse i opløsning og reaktioner af tertiære alkoholer: 2-phenylbutan-2-ol og 3-methylhexan-3-ol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det finder sin anvendelse i opløsning og reaktioner af
tertiære alkoholer: 2-phenylbutan-2-ol og 3-methylhexan-3-ol.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33693-84-4
Molekylær formel C12H14O4
Molekylvægt (g/mol) 222.24
MDL nummer MFCD00043711
InChI nøgle PBUQZKXKYSAJDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl hydrogen phthalate, 2-tert-butoxycarbonyl benzoic acid, unii-8390xkx0sq, 2-tert-butyl oxycarbonyl benzoic acid, t-monobutyl phthalate, t-butyl hydrogen phthalate, acmc-1ad5b, dsstox_cid_27150, dsstox_rid_82154, dsstox_gsid_47150
PubChem CID 134976
IUPAC navn 2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]benzoesyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl hydrogen phthalate
Smeltepunkt 84°C to 88°C
Mængde 5 g
Beilstein 2263386
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 222.24
Procent renhed 97%