Få mere at vide
tert-Butyl hydrogen malonate, 96%
Artikelnummer. 11336659
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11336659 5 g 5g
11346659 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11336659 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26223.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 40052-13-9 | C7H12O4 | 160.169 g/mol
tert-butylhydrogenmalonat kan anvendes til fremstilling af dendritiske prækursorer til asymmetriske methanofullerener, hapten-3,6-(O,S-dimethylthiophosphoramido)-6-oxohexansyre, hapten-4,3-(O,S-dimethylthiophosphoramido)-3-oxopropanosyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser tert-butylhydrogenmalonat kan anvendes til fremstilling af dendritiske prækursorer til asymmetriske methanofullerener, hapten
-3,6-(O,S-dimethylthiophosphoramido)-6-oxohexansyre, hapten-4,3-(O,S-dimethylthiophosphoramidopropanosyre)-3-.
Opløselighed
Opløselig i ethanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40052-13-9
Molekylær formel C7H12O4
Molekylvægt (g/mol) 160.169
MDL nummer MFCD00191886
InChI nøgle NGGGZUAEOKRHMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tert-butoxy-3-oxopropanoic acid, malonic acid mono-tert-butyl ester, mono-tert-butyl malonate, 2-tert-butoxycarbonyl acetic acid, tert-butyl hydrogen malonate, mono-t-butyl malonate, pubchem13754, malonicacidmono-tert-butylester, malonic acid mono t-butyl ester
PubChem CID 545853
IUPAC navn 3-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-3-oxopropansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl hydrogen malonate
Smeltepunkt 19°C to 20°C
Tæthed 1.04
Kogepunkt 90°C (2 mmHg)
Flammepunkt 91°C (195°F)
Brydningsindeks 1.426
Mængde 5 g
Beilstein 1765457
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol.
Formel vægt 160.17
Procent renhed 96%