Få mere at vide
tert-Butyl glycolate, 94%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417567
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15417567 1 g 1g
15427567 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15417567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H35711.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50595-15-8
Molekylær formel C6H12O3
Molekylvægt (g/mol) 132.16
MDL nummer MFCD03452739
InChI nøgle WINGEFIITRDOLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl glycolate, 2-tert-butyl glycolate, 2-t-butyl glycolate, glycolic acid tert-butyl ester, hydroxyacetic acid tert-butyl ester, acetic acid, hydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl hydroxyacetate, t-butyl 2-hydroxyacetate, tert-butyl2-hydroxyacetate
PubChem CID 11815394
IUPAC navn tert-butyl-2-hydroxyacetat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl glycolate
Farve Farveløs til gul
Lineær formel HOCH2CO2C(CH3)3
Mængde 1 g
Formel vægt 132.16
Procent renhed 94%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof