Få mere at vide
tert-butylethylmalonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterDescription
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl ethyl malonate |
| Tæthed | 1.0010g/mL |
| Kogepunkt | 106,0 °C til 110,0 °C |
| Flammepunkt | 87 °C |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (CH3)3CO2CCH2CO2C2H5 |
| Brydningsindeks | 1.4163 |
| Mængde | 25 g |
| Specifik vægtfylde | 1.001 |
| Show More |