Få mere at vide
tert-butylethylmalonat, 95%
Beskrivelse
tert-butylethylmalonat anvendes til fremstilling af polær esterfunktionaliseret alifatisk polysulfon. Det er også et nyttigt reagens til organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
tert-Butylethylmalonat anvendes til fremstilling af polær ester-funktionaliseret alifatisk polysulfon. Det er også et nyttigt reagens til organisk syntese.
Opløselighed Blandbar
med de mest almindelige opløsningsmidler. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl ethyl malonate |
| Tæthed | 0.994 |
| Kogepunkt | 98 °C til 100 °C (22 mmHg) |
| Flammepunkt | 87 °C (188 °F) |
| Brydningsindeks | 1.416 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1776681 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med de fleste almindelige opløsningsmidler. Ublandelig med vand. |
| Formel vægt | 188.22 |
| Procent renhed | 95% |