Få mere at vide
tert-butylethylmalonat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413914
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11413914 25 g 25g
11403914 5 g 5g
11423914 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11413914 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11927.14
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 32864-38-3 | C9H16O4 | 188.223 g/mol
tert-butylethylmalonat anvendes til fremstilling af polær esterfunktionaliseret alifatisk polysulfon. Det er også et nyttigt reagens til organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
tert-Butylethylmalonat anvendes til fremstilling af polær ester-funktionaliseret alifatisk polysulfon. Det er også et nyttigt reagens til organisk syntese.
Opløselighed Blandbar
med de mest almindelige opløsningsmidler. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 32864-38-3
Molekylær formel C9H16O4
Molekylvægt (g/mol) 188.223
MDL nummer MFCD00009193
InChI nøgle OCOBFMZGRJOSOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl ethyl malonate, t-butyl ethyl malonate, propanedioic acid, 1,1-dimethylethyl ethyl ester, 1-tert-butyl 3-ethyl propanedioate, tert-butyl ethyl propanedioate, malonic acid tert-butyl ethyl ester, tert-butyl ethyl propane-1,3-dioate, zlchem 692, acmc-1cjju, 1-tert-butyl ethyl malonate
PubChem CID 96345
IUPAC navn 3-O-tert-butyl-1-O-ethylpropandioat
SMIL CCOC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl ethyl malonate
Tæthed 0.994
Kogepunkt 98°C to 100°C (22 mmHg)
Flammepunkt 87°C (188°F)
Brydningsindeks 1.416
Mængde 25 g
Beilstein 1776681
Opløselighedsinformation Miscible with most common solvents. Immiscible with water.
Formel vægt 188.22
Procent renhed 95%
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.