Få mere at vide
tert-butylethylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460018
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460018 100 g 100g
11440018 5 g 5g
11450018 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460018 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22945.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 637-92-3 | C6H14O | 102.18 g/mol
tert-Butylethylether bruges som oxygenat-benzintilsætningsstof oxygenat under produktionen fra råolie. Det bruges som ekstraktionsmiddel i human urin ved at bruge enkeltvæggede kulstofnanorør som adsorbent. Det spiller en vigtig rolle som brændstofkomponent i benzin for at forbedre dets oktantal.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
tert-Butylethylether bruges som et oxygenat benzinadditiv oxygenate under sin produktion fra råolie. Det bruges som ekstraktionsmiddel i human urin ved at bruge enkeltvæggede kulstofnanorør som adsorbent. Det spiller en vigtig rolle som brændstofkomponent i benzin for at forbedre dets oktantal.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, ethylether. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, neopren, n-butyl og urethan. Det kan reagere med luft og danne peroxider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 637-92-3
Molekylær formel C6H14O
Molekylvægt (g/mol) 102.18
MDL nummer MFCD00009225
InChI nøgle NUMQCACRALPSHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl ethyl ether, ethyl tert-butyl ether, etbe, propane, 2-ethoxy-2-methyl, ethyl tert-butyl oxide, ether, tert-butyl ethyl, 2-methyl-2-ethoxypropane, ethyl t-butyl ether, tert-butylethylether, methyl-2-ethoxypropane
PubChem CID 12512
IUPAC navn 2-ethoxy-2-methylpropan
SMIL CCOC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl ethyl ether
Smeltepunkt -94°C
Tæthed 0.75
Kogepunkt 72°C to 73°C
Flammepunkt −19°C (−2°F)
Brydningsindeks 1.375
Mængde 100 g
FN nummer UN1179
Beilstein 1731469
Merck Index 14,3774
Opløselighedsinformation Miscible with alcohol,ethyl ether. Slightly miscible with water.
Formel vægt 102.18
Procent renhed 99%